Läs mer
Piperocaine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperocaine Hydrochloride |
| CAS | 24561-10-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Piperocaine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H23 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Piperidinepropanol, 2-methyl-, benzoate (ester), hydrochloride (9CI), 1-Piperidinepropanol, 2-methyl-, benzoate (ester), hydrochloride, (±)- (8CI), Piperocaine hydrochloride (6CI), 3-(2-Methylpiperidino)propyl benzoate hydrochloride, 3-Benzoxy-1-(2-methylpiperidino)propane hydrochloride, Isocaine, Metycaine hydrochloride, Neothesin hydrochloride, Piperocainium chloride, 1-Piperidinepropanol, 2-methyl-, 1-benzoate, hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-14-8-5-6-11-17(14)12-7-13-19-16(18)15-9-3-2-4-10-15;/h2-4,9-10,14H,5-8,11-13H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CC1CCCCN1CCCOC(=O)c2ccccc2 |
| Visa mer |