Läs mer
Piperonylaceton, TRC
Produktkod. 30426870
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30426870 500 mg -
30426881 2.5 g 2.5g
30418806 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30426870 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP475345500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55418-52-5
Molekylformel C11H12O3
Molekylvikt (g/mol) 192.21
IUPAC-namn 4-(1,3-bensodioxol-5-yl)butan-2-one
LEDER CC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperonyl Acetone
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12O3/c1-8(12)2-3-9-4-5-10-11(6-9)14-7-13-10/h4-6H,2-3,7H2,1H3
Formel vikt 192.0786