Läs mer
Piperonylalkohol, 98 %
Produktkod. 10781735 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10781735 25 g Glasflaska 25g
10499440 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10781735 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131350250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 495-76-1 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 495-76-1
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00005836
InChI-nyckel BHUIUXNAPJIDOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonyl alcohol, piperonol, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanol, piperonylalcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, 1-hydroxymethyl-3,4-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxol-5-ylmethanol, 3,4-methylenedioxy phenylmethanol
PubChem CID 10322
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-ylmetanol
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperonyl alcohol
Smältpunkt 51,0 °C till 55,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 156,0 °C till 158,0 °C (66,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 19, 67
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i etanol, dietyleter, bensen, löslig i kloroform
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.