Läs mer
Piperonylbutoxid, 90 %. Tech
Produktkod. 10613352 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10613352 100 mL Glasflaska 100ml
10586641 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10613352 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 334161000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51-03-6 | C19H30O5 | 338,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51-03-6
Molekylformel C19H30O5
Molekylvikt (g/mol) 338.44
MDL-nummer MFCD00005842
InChI-nyckel FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonyl butoxide, butacide, butocide, ethanol butoxide, pyrenone 606, piperonylbutoxide, 6-propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, 5-2-2-butoxyethoxy ethoxy methyl-6-propylbenzo d 1,3 dioxole, butoxide synergist
PubChem CID 5794
ChEBI CHEBI:32687
IUPAC-namn 5-[2-(2-butoxietoxi)etoximetyl]-6-propyl-1,3-bensodioxol
LEDER CCCCOCCOCCOCC1=CC2=C(OCO2)C=C1CCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Piperonyl butoxide
Namnnotering teknik, 90 %
Färg Gult
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 180 °C (1,0 mmHg)
Flampunkt 170 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4970 till 1,507
Kvantitet 100 mL
Beilstein 19, IV, 779
Merck Index 15, 7589
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: blandbar med metanol, etanol, bensen, freoner och andra organiska lösningsmedel
Viskositet 40 mPa (25 °C)
Formel vikt 338.44
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Piperonyl butoxide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Hazard Statement
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.