Läs mer
Piperonylbutoxid (~90 %), TRC
Produktkod. 30418203
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30418203 1 g
1 options
Produktkod. 30418203 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4902051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperonyl butoxide
CAS 51-03-6
Molekylformel C19 H30 O5
Kvantitet 1 g
Synonym 1,3-Benzodioxole','5-[[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-, Toluene','α-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]-4,5-(methylenedioxy)-2-propyl- (8CI), 5-[[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 6-Propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, Butacide, Buticide, Butocide, Butoxide, Butoxide (synergist), Butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, ENT 14,250, Incite, NSC 8401, PBO, Piperonyl, Piperonyl butoxide, Zengxiaomi, α-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]-4,5-methylenedioxy-2-propyltoluene, α-[2-(2-n-Butoxyethoxy)-ethoxy]-4,5-methylenedioxy-2-propyltoluene
InChI formel InChI=1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
LEDER CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
IUPAC-namn 5-[2-(2-butoxyetoxi)etoxymetyl]-6-propyl-1,3-bensodioxol
Molekylvikt (g/mol) 338.44
Formel vikt 338.2093