Läs mer
Piperonylbutoxid, teknik. 90 %
Produktkod. 15467268
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467268 25 mL 25ml
15477268 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60771.AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 51-03-6 | C19H30O5 | 338,44 g/mol
Piperonylbutoxid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Piperonylbutoxid används som en farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet
Löslig i bensen, etanol och metanol. Ej blandbar eller svår att blanda med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-03-6
Molekylformel C19H30O5
Molekylvikt (g/mol) 338.44
MDL-nummer MFCD00005842
InChI-nyckel FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonyl butoxide, butacide, butocide, ethanol butoxide, pyrenone 606, piperonylbutoxide, 6-propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, 5-2-2-butoxyethoxy ethoxy methyl-6-propylbenzo d 1,3 dioxole, butoxide synergist
PubChem CID 5794
ChEBI CHEBI:32687
LEDER CCCCOCCOCCOCC1=CC2=C(OCO2)C=C1CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperonyl butoxide
Densitet 1.059
Kokpunkt 155°C (0.3 mmHg)
Flampunkt 171°C (340°F)
Brytningsindex 1.498
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN3082
Beilstein 288063
Löslighetsinformation Soluble in benzene,ethanol and methanol. Not miscible or difficult to mix with water.
IUPAC-namn 5-{[2-(2-butoxietoxi)etoxi]metyl}-6-propyl-2H-1,3-bensodioxol
Formel vikt 338.44
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.