Läs mer
Piperonyl Isobutyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperonyl Isobutyrate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)12(13)14-6-9-3-4-10-11(5-9)16-7-15-10/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 222.0892 |