Läs mer
Piperonylamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperonylamine |
| CAS | 2620-50-0 |
| Molekylformel | C8H9NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,3-Benzodioxole-5-methanamine, (Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methanamine, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanamine, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethylamine, 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)methanamine, 1-(Aminomethyl)-3,4-(methylenedioxy)benzene, 3,4-(Methylenedioxy)benzylamine, 3,4-Methylenedioxyphenylmethylamine, 5-Aminomethyl-1,3-benzodioxole, NSC 75851, [(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methyl]amine, [(Benzodioxol-5-yl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,4-5,9H2 |
| LEDER | NCc1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC-namn | 1,3-bensodioxol-5-ylmetanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vikt | 151.0633 |