Läs mer
Piperonylsyra, 99 %
Produktkod. 10636934 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10636934 5 g Glasflaska 5g
10172990 25 g Plastflaska 25g
10458100 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10636934 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131370050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 94-53-1 | C8H6O4 | 166,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-53-1
Molekylformel C8H6O4
Molekylvikt (g/mol) 166.13
MDL-nummer MFCD00005830
InChI-nyckel VDVJGIYXDVPQLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonylic acid, heliotropic acid, 3,4-methylenedioxybenzoic acid, benzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, protocatechuic acid methylene ether, 5-benzodioxolecarboxylic acid, 3,4-dioxymethylenebenzoic acid, 3,4-methylene dioxybenzoic acid
PubChem CID 7196
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C2OCOC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperonylic acid
Namnnotering 99%
Smältpunkt 229 °C till 235 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 19, 269
Merck Index 15, 7590
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lätt lösliga i kloroform, kall alkohol och eter
Formel vikt 166.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Piperonylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.