Läs mer
Piperonylsyrahydrazid, 97 %
Produktkod. 11484620
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484620 5 g 5g
11474620 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484620 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50713.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 22026-39-7 | C8H8N2O3 | 180,163 g/mol
Piperonylsyrahydrazid används som organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Piperonylsyrahydrazid används som organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22026-39-7
Molekylformel C8H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 180.163
MDL-nummer MFCD00060505
InChI-nyckel RAXBGBHBUFGWPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxybenzhydrazide, benzo d 1,3 dioxole-5-carbohydrazide, piperonylic acid hydrazide, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbohydrazide, 3,4-methylenedioxybenzoic acid hydrazide, 3,4-methylenedioxy benzohydrazide, 1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, hydrazide, 3,4-methylenedioxy benzhydrazide, benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid hydrazide, 2h-benzo d 1,3-dioxolane-5-carbohydrazide
PubChem CID 89158
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-kolhydrazid
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperonylic acid hydrazide
Smältpunkt 176 °C till 178 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 180.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.