Läs mer
Piperonylsyra, TRC
Produktkod. 30427968
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427968 10 g
30425009 5 g
30409162 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30427968 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP49045010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-53-1
Molekylformel C8H6O4
Molekylvikt (g/mol) 166.13
Synonym 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid (9CI, ACI), Piperonylic acid (6CI, 7CI, 8CI), 1,3-Dioxaindane-5-carboxylic acid, 2H-1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid, 3,4-Dioxymethylenebenzoic acid, 3,4-Methylenedioxybenzenecarboxylic acid, 3,4-Methylenedioxybenzoic acid, 5-Benzodioxolecarboxylic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, Heliotropic acid, NSC 10072, NSC 119055, Protocatechuic acid methylene ether
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1ccc2OCOc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperonylic Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H6O4/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2,(H,9,10)
Formel vikt 166.0266