Läs mer
Piperonylonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10103110 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10103110 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10103110 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 151880050
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 4421-09-4
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00005820
InChI-nyckel PKRWWZCDLJSJIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonylonitrile, benzo d 1,3 dioxole-5-carbonitrile, 3,4-methylenedioxy benzonitrile, 3,4-methylenedioxybenzonitrile, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile, benzo-1,3-dioxole-5-carbonitrile, benzonitrile, 3,4-methylenedioxy, 2h-benzo d 1,3-dioxolane-5-carbonitrile, pubchem15358
PubChem CID 78136
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-karbonitril
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperonylonitrile
Namnnotering 97%
Smältpunkt 90,0 °C till 95,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H5NO2
Kvantitet 5 g
Beilstein 19, 270
Formel vikt 147.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Piperonylonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.