Läs mer
Piperoxan Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperoxan Hydrochloride |
| CAS | 135-87-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Piperoxan Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H19 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Piperidine, 1-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]-, hydrochloride (1:1), Piperidine, 1-(1,4-benzodioxan-2-ylmethyl)-, hydrochloride (8CI), Piperidine, 1-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]-, hydrochloride (9CI), Piperoxan hydrochloride (6CI), 1,4-Benzodioxin, piperidine deriv., 2-(1-Piperidylmethyl)-1,4-benzodioxan hydrochloride, 2-Piperidinomethyl-1,4-benzodioxan hydrochloride, 933F hydrochloride, Benodaine hydrochloride, Benzodioxane hydrochloride, Compd. 933F, F 933 hydrochloride, Fourneau 933 hydrochloride, Piperoxane hydrochloride, dl-Piperoxan hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO2.ClH/c1-4-8-15(9-5-1)10-12-11-16-13-6-2-3-7-14(13)17-12;/h2-3,6-7,12H,1,4-5,8-11H2;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.C(C1COc2ccccc2O1)N3CCCCC3 |
| Visa mer |