Läs mer
Piperoxan hydrochloride, MedChemExpress
Description
Piperoxan (Benodaine) hydrochloride is an α2 adrenoceptor antagonist. Piperoxan hydrochloride is the first-generation antihistamine.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Piperoxan hydrochloride |
| CAS | 135-87-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H20ClNO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benodaine hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (185.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (114.91 mM) |
| LEDER | [H]Cl.N1(CC2OC3=CC=CC=C3OC2)CCCCC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.77 |
| Show More |