Läs mer
Thermo Scientific Chemicals RÖR, 0,5 M buffertlösning, pH 7,5
Produktkod. 15435809
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435809 250 mL -
15425809 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435809 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63617.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
PIPES används ofta som buffertmedel inom biokemin. PIPES har pKa nära det fysiologiska pH som gör det användbart i cellodlingsarbete. PIPES har dokumenterats minimera lipidförlusten vid buffring av glutaraldehydhistologi i växt- och djurvävnader och har en försumbar kapacitet att binda tvåvärda joner. Fixering av svampzoosporer för fluorescensmikroskopi och elektronmikroskopi var optimal med en kombination av glutaraldehyd och formaldehyd i PIPES-buffert.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
PIPES används ofta som buffertmedel inom biokemin. PIPES har pKa nära det fysiologiska pH som gör det användbart i cellodlingsarbete. PIPES har dokumenterats minimera lipidförlusten vid buffring av glutaraldehydhistologi i växt- och djurvävnader och har en försumbar kapacitet att binda tvåvärda joner. Fixering av svampzoosporer för fluorescensmikroskopi och elektronmikroskopi var optimal med en kombination av glutaraldehyd och formaldehyd i PIPES-buffert.
Löslighet
Löslig i 1 M NaOH (0,5 M vid °20 C), vatten (∼ 1 g/L °vid 100 C) och 0,5 N NaOH (0,1 M).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5625-37-6
Molekylformel C8H18N2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 302.36
MDL-nummer MFCD00006159
InChI-nyckel IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC-namn 2-[4-(2-sulfoetyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra
LEDER C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PIPES buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.5 M
pH 7.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Soluble in 1M NaOH (0.5 M at 20°C),water (∽1g/L at 100°C),and 0.5 N NaOH (0.1 M).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.