Läs mer
Thermo Scientific Chemicals RÖR, 0,5 M buffertlösning, pH 8,0
Produktkod. p-7042120
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
Produktkod. 15444009
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61406.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
RÖR kan användas i ett brett spektrum av biologiska tillämpningar, inklusive som en komponent i mediaformuleringar. Specifika tillämpningar inkluderar buffertar för cellodling och diagnostisk reagensproduktion. Det används för att buffra glutaraldehydfixativa lösningar vid fixering av vävnadsprover från växt- och/eller djurvävnad. Detta kommer att hjälpa till att förhindra förlust av lipider. Det används för att buffra glutaraldehyd och formaldehyd vid fixering av svampzoosporer för fluorescensmikroskopi och elektronmikroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
PIPES kan användas i ett brett spektrum av biologiska tillämpningar, inklusive som en komponent i mediaformuleringar. Specifika tillämpningar inkluderar buffertar för cellodling och diagnostisk reagensproduktion. Det används för att buffra glutaraldehydfixativa lösningar vid fixering av vävnadsprover från växt- och/eller djurvävnad. Detta kommer att hjälpa till att förhindra förlust av lipider. Det används för att buffra glutaraldehyd och formaldehyd vid fixering av svampzoosporer för fluorescensmikroskopi och elektronmikroskopi.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel, reduktionsmedel, baser och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5625-37-6
Molekylformel C8H18N2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 302.36
MDL-nummer MFCD00006159
InChI-nyckel IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC-namn 2-[4-(2-sulfoetyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra
LEDER C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PIPES buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.5 M
pH 8.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.