Läs mer
Thermo Scientific Chemicals RÖR, 1,0 M buffertlösning, pH 6,5
Produktkod. 15493389
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15493389 250 mL 250ml
15403399 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493389 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60659.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
PIPES har pKa nära det fysiologiska pH som gör det användbart i cellodlingsarbete. PIPES användes vid beredningen av en mängd olika marina och däggdjursvävnader för elektronmikroskopisk studie. Lipidförluster och artefakter minimeras när PIPES användes för att buffra glutaraldehydfixativet. Fixering av svampzoosporer för fluorescensmikroskopi och elektronmikroskopi var optimal med en kombination av glutaraldehyd och formaldehyd i PIPES buffert. Alkaliskt fosfatasretentionsaktivitet var 60 % högre.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
PIPES har pKa nära det fysiologiska pH-värdet vilket gör det användbart i cellodlingsarbete. PIPES användes vid beredningen av en mängd olika marina och däggdjursvävnader för elektronmikroskopisk studie. Lipidförluster och artefakter minimeras när PIPES användes för att buffra glutaraldehydfixativet. Fixering av svampzoosporer för fluorescensmikroskopi och elektronmikroskopi var optimal med en kombination av glutaraldehyd och formaldehyd i PIPES buffert. Alkaliskt fosfatasretentionsaktivitet var 60 % högre.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten. Lösligt i vatten (0,05 M), vilket ger en klar, färglös lösning (den resulterande lösningen har ett pH på cirka 4,5-4,7). 10 g kommer att lösas i 40 ml 0,1 N NaOH.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser, reduktionsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5625-37-6
Molekylformel C8H18N2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 302.36
MDL-nummer MFCD00006159
InChI-nyckel IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC-namn 2-[4-(2-sulfoetyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra
LEDER C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PIPES buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 1.0 M
pH 6.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Fully misicible in water. Soluble in water (0.05 M),giving a clear,colorless solution (the resulting solution has a pH of approximately 4.5-4.7). 10 g will dissolve in 40 mL of 0.1 N NaOH.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.