Läs mer
Thermo Scientific Chemicals RÖR, 1,0 M buffertlösning, pH 7,0
Beskrivning
RÖR (Piperazin-N,N?-bis(2-etansulfonsyra), används ofta som ett buffertmedel inom biokemin. PIPES har pKa nära det fysiologiska pH som gör det användbart i cellodlingsarbete. PIPES har dokumenterats minimera lipidförlusten vid buffring av glutaraldehydhistologi i växt- och djurvävnader och har en försumbar kapacitet att binda tvåvärda joner. Fixering av svampzoosporer för fluorescensmikroskopi och elektronmikroskopi var optimal med en kombination av glutaraldehyd och formaldehyd i PIPES-buffert.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
PIPES (Piperazine-N,N′ -bis(2-etansulfonsyra), används ofta som buffertmedel inom biokemi. PIPES har pKa nära det fysiologiska pH som gör det användbart i cellodlingsarbete. PIPES har dokumenterats minimera lipidförlusten vid buffring av glutaraldehydhistologi i växt- och djurvävnader och har en försumbar kapacitet att binda tvåvärda joner. Fixering av svampzoosporer för fluorescensmikroskopi och elektronmikroskopi var optimal med en kombination av glutaraldehyd och formaldehyd i PIPES-buffert.
Löslighet
Löslig i 1 M NaOH (0,5 M vid °20 C), vatten (∼ 1 g/L °vid 100 C) och 0,5 N NaOH (0,1 M).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PIPES buffer soln. |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 1.0 M |
| pH | 7.0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 250 mL |
| Löslighetsinformation | Soluble in 1M NaOH (0.5 M at 20°C),water (∽1g/L at 100°C),and 0.5 N NaOH (0.1 M). |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.