Läs mer
SymLine™ Raka rörsystem
Produktkod. 14796901
Längd (metrisk):
300 mm
900 mm
1200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 14796901
Brand: SymLine™ 106437
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De SymLine™ rörsystem ger anslutning till den centrala uppsamlingspunkten. Placera uppsamlingsbehållaren eller behållaren där du vill ha den: rörsystemet kan konfigureras exakt för att passa dina behov!
  • Raka rör finns i flera standardlängder
  • Ett brett utbud av kopplingar, grenar och grenrör gör att rörsystemet kan anslutas exakt till förhållandena i ditt laboratorium
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 32 mm
Längd (metrisk) 1200 mm
För användning med (applikation) Anslutningsrör med 32 mm OD
För användning med (utrustning) Rörsystem med SymLine , FlexTube och FlexTubePro, kopplingar, fördelare och avstängning
Material HDPE-EC
Produkttyp Anslutningsrör