Läs mer
PIPES, 98%
Produktkod. 11433107
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433107 25 g 25g
11443107 100 g 100g
11453107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16090.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
PIPES används ofta som buffertmedel inom biokemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar PIPES används ofta som buffertmedel inom
biokemi.
Löslighet
Löslig i 1M natriumhydroxidlösning. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5625-37-6
Molekylformel C8H18N2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 302.36
MDL-nummer MFCD00006159
InChI-nyckel IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pipes, 1,4-piperazinediethanesulfonic acid, piperazine-n,n'-bis 2-ethanesulfonic acid, 2,2'-piperazine-1,4-diyl diethanesulfonic acid, 1,4-piperazinebis ethanesulfonic acid, unii-g502h79v6l, 2-4-2-sulfoethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, piperazine-1,4-bis 2-ethanesulfonic acid, 1,4-piperazine-diethanesulfonic acid, 2,2'-piperazine-1,4-diyl bis ethanesulphonic acid
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC-namn 2-[4-(2-sulfoetyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra
LEDER C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PIPES
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 817713
Merck Index 147479
Löslighetsinformation Soluble in 1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water.
Formel vikt 302.37
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.