Läs mer
RÖR, 99,4 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11401741 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401741 10 g 10g
11411741 100 g 100g
11421741 500 g 500g
11431741 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11401741 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219025710
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 5625-37-6
Molekylformel C8H18N2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 302.36
InChI-nyckel IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Piperazine-N, N'-bis[2-ethanesulfonic acid]
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC-namn 2-[4-(2-sulfoetyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra
LEDER C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pipes
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 0.994
Formel vikt 302.4