Läs mer
PIPES-buffrad saltlösning (5X), pH 6,5, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PIPES-buffered saline |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 5X |
| pH | 6.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 250 mL |