Läs mer
PIPES-buffrad saltlösning (5X), pH 6,5, Thermo Scientific™
Produktkod. 15435419
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435419 500 mL 500ml
15425419 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63152.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5625-37-6
Molekylformel C8H18N2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 302.36
MDL-nummer MFCD00006159
InChI-nyckel IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC-namn 2-[4-(2-sulfoetyl)piperazin-1-yl]etansulfonsyra
LEDER C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PIPES-buffered saline
Färg Färglös
Koncentration 5X
pH 6.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL