Läs mer
Melford RÖR, Dinatriumsalt
Produktkod. 30018705
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30018705 100 g
1 options
Produktkod. 30018705 Leverantör Melford Leverantörsnummer P40180100.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
pKa (25 °C): 6,8 Arbets-pH-intervallet i vattenlösning är 6,5-7,5.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PIPES, Disodium Salt
CAS 76836-02-7
Kvantitet 100 g
Molekylformel C8H16N2Na2O6S2