Läs mer
PIPES, dinatriumsalt, 99%
Produktkod. 11996521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11996521 250 g Glasflaska 250g
11976521 25 g Glasflaska 25g
11986521 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11996521 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215092500
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
View alternative products
CAS: 76836-02-7 | C8H16N2Na2O6S2 | 346,324 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76836-02-7
Molekylformel C8H16N2Na2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 346.324
InChI-nyckel GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt
PubChem CID 173553
ChEBI CHEBI:63055
IUPAC-namn dinatrium;2-[4-(2-sulfonatoetyl)piperazin-1-yl]etansulfonat
LEDER C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Abs. 0,050 max. (0,1 M i vatten) vid 260 nm, 0,050 max. (0,1 M i vatten) vid 280 nm, 0,050 max. (260 nm, 0,1 M i vatten)
Kemiskt namn eller material PIPES, disodium salt
Färg Vitt
pH 9,2 till 10,0 max. (25 °C, minst 1 % vattenlösning)
Fysisk form Kristallint pulver eller pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99%
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Formel vikt 346.33
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.