Läs mer
PIPES lysbuffert med NP-40 (2X), Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PIPES lysis buffer with NP-40 |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 2X |
| Fysisk form | Viskös vätska |
| Kvantitet | 250 ml |
| Odör | Odorless |