Läs mer
PIPES lysis buffer with Triton™ X-100, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PIPES lysis buffer with Triton™ X-100 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 500 ml |