Läs mer
RÖR Sesquisodium Salt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442732 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442732 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11442732 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215245680
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
PIPES Sesquisodium Salt är en zwitterjonisk buffert.
  • PIPES används ofta som buffertmedel inom biokemin.
  • Det är en etansulfonsyrabuffert utvecklad av Good et al. på 1960-talet.
  • PIPES har ett pKa nära det fysiologiska pH som gör det användbart i cellodlingsarbete.
Kemiska identifierare
CAS 100037-69-2
Molekylformel C16H33N4Na3O12S4
InChI-nyckel FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1, 4-bis(2-ethanesulfonic acid) sesquisodium salt
PubChem CID 3086462
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PIPES
Färg Vitt
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Lösningstyp Buffert
Analysprocentintervall 1.001
LEDER C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn trinatrium;2-[4-(2-sulfoetyl)piperazin-1-yl]etansulfonat;2-[4-(2-sulfonatoetyl)piperazin-1-yl]etansulfonat
Molekylvikt (g/mol) 670.665
Formel vikt 335.3
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.