Läs mer
PIPES, Sesquisodium Sodium Salt, Fisher BioReagents
Produktkod. 10488723
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10488723 100 g Poly Bottle 100g
10498723 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10488723 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP304100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Commonly used buffering agent
This biological buffer has a usable pH range of 6.1 to 7.5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100037-69-2
Molekylformel C16H33N4Na3O12S4
Molekylvikt (g/mol) 670.665
InChI-nyckel FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1, 4-bis(2-ethanesulfonic acid) sesquisodium salt
PubChem CID 3086462
IUPAC-namn trisodium;2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonate;2-[4-(2-sulfonatoethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonate
LEDER C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PIPES, Sesquisodium Salt
Smältpunkt 300°C
Färg White
pH 6.5 to 7.1
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 100 g
DNas DNase free
Anteckningar om renhetsgrad DNase- and RNase-Free
Analysprocentintervall ≥95 %
Identifiering Pass Test
Förpackning Poly Bottle
Proteas Protease free
Formel vikt 670.68
Procent renhet ≥95%
Kvalitet Molecular Biology