Läs mer
Melford RÖR Natriumsalt
Produktkod. 30018702
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018702 5 kg
30018699 100 g
30018700 1 kg
30018701 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30018702 Leverantör Melford Leverantörsnummer P401505000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
pKa (25 °C): 6,8
Arbets-pH-intervallet i vattenlösning är 6,5-7,5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PIPES, Sodium Salt
CAS 10010-67-0
Kvantitet 5 kg
Molekylformel C8H17N2NaO6S2