Beskrivning
- Latexgummi
- 6 mm dia. borra
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 34.93 cm |
| Material | Latexgummi |
| Beskrivning | Latex glödlampa |
| Diameter (metrisk) Inre | 6 mm |
| Kvantitet | 50 st |
| Modell | 804 |