Läs mer
Sartorius Pipetladdningsställ och karusell
Produktkod. 10191113 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Antal kanaler:
1
4
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal kanaler Förpackningsstorlek
10191113 4 Varje
10670744 1 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10191113 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 730991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12135.00 SEK
    7288.79 SEK / Paket med 1
    Save 4846.21 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Innehåller
Universal AC-adaptor
Sparar bänkutrymme. Sartorius Pipetladdningsställ och karusell håller och förvarar pipetter i upprätt läge för att undvika kontaminering. För användning med PICUS™ och eLINE™ mekaniska och elektroniska pipetter.
För förvaring och laddning Picus och eLINE mekaniska och elektroniska pipetter när de inte används. Pipeter bör förvaras i upprätt läge för att undvika kontaminering från skrivbord och bänkar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipetttips
Material Polypropen
Antal kanaler 4
Typ Pipetthållare
För användning med (utrustning) Picus och eLINE elektroniska pipetter
Inkluderar Universell AC adapter