Läs mer
Sartorius Pipetladdningsställ och karusell
Handla allt Sartorius Produkter
Antal kanaler:
1
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Includes
Universal AC-adaptor
För förvaring och laddning Picus och eLINE mekaniska och elektroniska pipetter när de inte används. Pipeter bör förvaras i upprätt läge för att undvika kontaminering från skrivbord och bänkar.
Specifications
Specifications
| För användning med | Pipetttips |
| Material | Polypropen |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Pipetthållare |
| För användning med (utrustning) | Picus och eLINE elektroniska pipetter |
| Inkluderar | Universell AC adapter |