Läs mer
Eppendorf™ Pipet Helper™
Produktkod. 15230745 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 200 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15230745 0,1 till 200 ml Varje
1 options
Produktkod. 15230745 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4423000010
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Det perfekta instrumentet för oerfarna användare eftersom dess robusta och intuitiva design gör att alla kan justera menisken exakt. Dessutom är ventilenheten optimerad så att vätskor enkelt kan sugas upp utan att utöva tryck. Aspirationslampan ger snabb fyllning av pipetten.
  • Lättvikt med reducerad manöverkraft
  • Enkelt underhåll och rengöring tack vare enkel demontering, få delar och helt autoklaverbar
  • Bekvämt att arbeta på grund av den goda balansen och det tilltalande materialet
  • Aspirationslampan möjliggör pipettering av volymer upp till 100 ml på en gång
  • Enkelspak kontrollerar aspiration och dispensering med låg kraft
  • Hög kontroll över vätskerörelsen tack vare mycket känslig ventilenhet
  • Släpp klok dispensering och blås ut utan att stänka
  • Dränering utan extra tryck ger mycket reproducerbara resultat
  • Droppstopp via hydrofobt membranfilter (3μ m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antal kanaler 1
Volym (metrisk) 0,1 till 200 ml