Läs mer
BRAND™ Pipettspetsar, 0,5 till 5 ml
Produktkod. 10530072 Handla allt Brand Produkter
Change view
Förpackning:
Bagged, 200 tips
Förpackad, 5 x 200 tips
TipBox
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 28
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Förpackningsstorlek
10530072 Bagged, 200 tips Paket med 200
10135350 TipBox Paket med 28
10694721 Förpackad, 5 x 200 tips Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10530072 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 702595
Besparingar på stamcellsforskning
Använd kampanjkoden 28032
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Utformad för högkvalitativa mikropipetter och lämplig för olika tillämpningar. BRAND™ Pipetttoppar på 0,5 till 5 ml säkerställer precis och effektiv pipettering. Tips är renrumsproducerade, fria från föroreningar och miljövänliga.
  • Konstruerad för att passa Transferpette™ linjen av mikropipetter
  • Kompatibilitet testad med andra mikropipetterar från olika tillverkare
  • Tillverkad och förpackad under certifierade renrumsförhållanden enligt ISO 14644-1, klass 7 och 8
  • Tillverkad av högkvalitativa, rena råvaror, fri från DiHEMDA och oleamid
  • Ingen användning av formfrigörande medel som stearat och erukamid i produktionsprocessen
  • Tunnväggig för hög genomskinlighet, lätt utkastning och låg avfallshantering
  • Bulk-tippar är färglösa och placerades i återförslutningsbara, genomskinliga påsar
  • Rackade spetsar är färglösa och placerades i röda toppbrickor
  • TipBoxes är gjorda av 100 % PP och är helt återvinningsbara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,5 till 5 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 16 cm
Rena påståenden DiHEMDA- och oleamidfri
Formatera Bulk
Tipsstil Smal
Förpackning Bagged, 200 tips
Produkttyp Pipettspetsar
Disponibel Begränsad användning
För användning med (utrustning) Transferpette, Thermo Scientific Finnpipette Microliter Pipett
Graderad Nej