Läs mer
BRAND™ Pipettspetsar, 500 - 5 000μ L, PP, färglös, certifierad livsvetenskaplig kvalitet
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4903837 Handla allt Brand Produkter
Förpackning:
Bagged, 200 tips
Box, 28 Tips
Förpackad, 5 x 200 tips
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 28
Produktkod. 10135350
Brand: BRAND™ 702605
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perfekt passform för Transferpette™ mikropipetter och många andra pipetter. Tippsystemet för alla behov.
Pipettspetsar och filterspetsar från BRAND erbjuda pålitlig kvalitet för exakta och krävande analyser. Råvarorna är fria från DiHEMDA och Oleamid. Spetsar tillverkas hos BRAND under övervakade renrumsförhållanden och förpackas automatiskt. Inga avskiljningsmedel eller urtagningshjälpmedel används. BRAND erbjuder pipettspetsar för volymer från 0,1μ l till 10 ml och filterspetsar för volymer från 0,1μ l till 1250μ l. De är testade för BRAND pipetter och många pipetter från andra tillverkare.
  • BRAND pipettspetsar och filterspetsar samt motsvarande tipboxar är autoklaverbara vid 121° C (2 bar) enl. DIN EN 285.
  • Sterila spetsar tillverkas under certifierade BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseras med betastrålning enl ISO 11 137 och AAMI Riktlinjer.
  • Certifierad Life Science Quality: Nya råvaror, Tillverkade under kontrollerade rumsförhållanden, Intensiva processkontroller, Visuella inspektioner, Batchhantering, Slutproduktinspektion, Beprövad funktionalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,5 till 5 ml
Filtrerade Non-filtered
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 16 cm
Rena påståenden DiHEMDA- och oleamidfri
Formatera Tipsbox
Tipsstil Smal
Förpackning Box, 28 Tips
Produkttyp Pipette Tips
Disponibel Limited-use
För användning med (utrustning) Transferpette, Thermo Scientific Finnpipette Microliter Pipette
Graderad No