Beskrivning
- Konstruerad för att passa Transferpette™ linjen av mikropipetter
- Kompatibilitet testad med andra mikropipetterar från olika tillverkare
- Tillverkad och förpackad under certifierade renrumsförhållanden enligt ISO 14644-1, klass 7 och 8
- Tillverkad av högkvalitativa, rena råvaror, fri från DiHEMDA och oleamid
- Ingen användning av formfrigörande medel som stearat och erukamid i produktionsprocessen
- Tunnväggig för hög genomskinlighet, lätt utkastning och låg avfallshantering
- Bulk-tippar är färglösa och placerades i återförslutningsbara, genomskinliga påsar
- Rackade toppar är färglösa och placeras i blå toppbrickor
- TipBoxes är gjorda av 100 % PP och är helt återvinningsbara
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 10 ml |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 15.65cm |
| Rena påståenden | DiHEMDA- och oleamidfri |
| Formatera | Bulk |
| Tipsstil | Standard |
| Förpackning | Förpackad, 10 x 100 Tips |
| Visa mer |