Läs mer
BRAND™ Pipettspetsar, 1 till 10 ml
Produktkod. 10787793 Handla allt Brand Produkter
Change view
Förpackning:
Förpackad, 10 x 100 Tips
Förpackad, 2 x 100 tips
TipBox
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 18
Paket med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Förpackningsstorlek
10787793 Förpackad, 2 x 100 tips Paket med 200
10169482 Förpackad, 10 x 100 Tips Paket med 1000
10009742 TipBox Paket med 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10787793 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 702603
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Utformad för högkvalitativa mikropipetter och lämplig för olika tillämpningar. BRAND™ 1 till 10 ml pipetttoppar säkerställer exakt och effektiv pipettering. Tips är renrumsproducerade, fria från föroreningar och miljövänliga.
  • Konstruerad för att passa Transferpette™ linjen av mikropipetter
  • Kompatibilitet testad med andra mikropipetterar från olika tillverkare
  • Tillverkad och förpackad under certifierade renrumsförhållanden enligt ISO 14644-1, klass 7 och 8
  • Tillverkad av högkvalitativa, rena råvaror, fri från DiHEMDA och oleamid
  • Ingen användning av formfrigörande medel som stearat och erukamid i produktionsprocessen
  • Tunnväggig för hög genomskinlighet, lätt utkastning och låg avfallshantering
  • Bulk-tippar är färglösa och placerades i återförslutningsbara, genomskinliga påsar
  • Rackade toppar är färglösa och placeras i blå toppbrickor
  • TipBoxes är gjorda av 100 % PP och är helt återvinningsbara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 10 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 15.65cm
Rena påståenden DiHEMDA- och oleamidfri
Formatera Bulk
Tipsstil Standard
Förpackning Förpackad, 2 x 100 tips
Produkttyp Pipettspetsar
Disponibel Begränsad användning
För användning med (utrustning) Transferpette och de flesta Eppendorf modeller
Graderad Nej