Läs mer
BRAND™ Pipetttips, 1000 - 10 000μ L, PP, färglös, certifierad livsvetenskaplig kvalitet
Produktkod. p-4903838 Handla allt Brand Produkter
Förpackad, 2 x 100 tips, Paket med 200
Förpackning:
Förpackad, 10 x 100 Tips
Förpackad, 2 x 100 tips
Tipsbox, 18 tips
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 18
Paket med 200
Life Science Quality för tillförlitliga resultat. Perfekt passform för Transferpette™ mikropipetter och många andra pipetter. Tippsystemet för alla behov.
Pipettspetsar och filterspetsar från BRAND erbjuda pålitlig kvalitet för exakta och krävande analyser. Råvarorna är fria från DiHEMDA och Oleamid. Spetsar tillverkas hos BRAND under övervakade renrumsförhållanden och förpackas automatiskt. Inga avskiljningsmedel eller urtagningshjälpmedel används. BRAND erbjuder pipettspetsar för volymer från 0,1μ l till 10 ml och filterspetsar för volymer från 0,1μ l till 1250μ l. De är testade för BRAND pipetter och många pipetter från andra tillverkare.
  • BRAND pipettspetsar och filterspetsar samt motsvarande tipboxar är autoklaverbara vid 121° C (2 bar) enl. DIN EN 285.
  • Sterila spetsar tillverkas under certifierade BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseras med betastrålning enl ISO 11 137 och AAMI Riktlinjer.
  • Certifierad Life Science Quality: Nya råvaror, Tillverkade under kontrollerade rumsförhållanden, Intensiva processkontroller, Visuella inspektioner, Batchhantering, Slutproduktinspektion, Beprövad funktionalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 10 ml
Filtrerade Non-filtered
Sterilitet Icke-steril
Färg Colorless
Autoklaveringsbar Autoclavable
Längd (metrisk) 15.65cm
Rena påståenden DiHEMDA- och oleamidfri
Kompatibilitet Transferpette and most Eppendorf models
Formatera Säckad
Tipsstil Standard
Förpackning Förpackad, 2 x 100 tips
Produkttyp Pipette Tips
Disponibel Limited-use
För användning med (utrustning) Microliter Pipet Transferpette™ S 10 ml
Graderad No
Material Polypropen
Produkttitel
BRAND™ Pipetttips, 1000 - 10 000μ L, PP, färglös, certifierad livsvetenskaplig kvalitet >