Läs mer
BRAND™ Pipettspetsar, 2 till 200 μl
Produktkod. 15134897 Handla allt Brand Produkter
Change view
Förpackning:
Förpackad (1000 pk.)
Påsad (1000 Pk.)
Tip-Stack (10 x 96 tips)
TipBox
TipRack
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 480
Paket med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Förpackningsstorlek
15134897 Påsad (1000 Pk.) Paket med 1000
15154887 Förpackad (1000 pk.) Paket med 1000
15124927 Tip-Stack (10 x 96 tips) Paket med 960
15104917 TipBox Paket med 480
15174897 TipRack Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15134897 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 732028
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Utformad för högkvalitativa mikropipetter och lämplig för olika tillämpningar. BRAND™ 2 till 200 μl pipettertoppar säkerställer exakt och effektiv pipettering. Tips är renrumsproducerade, fria från föroreningar och miljövänliga.
  • Konstruerad för att passa Transferpette™ linjen av mikropipetter
  • Kompatibilitet testad med andra mikropipetterar från olika tillverkare
  • Tillverkad och förpackad under certifierade renrumsförhållanden enligt ISO 14644-1, klass 7 och 8
  • Tillverkad av högkvalitativa, rena råvaror, fri från DiHEMDA och oleamid
  • Ingen användning av formfrigörande medel som stearat och erukamid i produktionsprocessen
  • Palletiserade BIO-CERT™ kvalitetstips är garanterade fria från DNA, DNas, RNas ATP och endotoxiner
  • Tunnväggig för hög genomskinlighet, lätt utkastning och låg avfallshantering
  • Examen vid 20 och 100 μl för snabba volymkontroller
  • Finns antingen i bulkförpackning eller i bekväma, ekologiska rack-and-stack-format
  • Bulktipparna är gula och placerades i genomskinliga, återförslutningsbara påsar
  • Rackade toppar är färglösa och placeras i gulfärgade toppbrickor
  • TipBoxes är gjorda av 100 % PP och är helt återvinningsbara
  • TipRack-påfyllningssystemet minskar avfallet med mer än 20 % jämfört med TipBox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 2 till 200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Gult
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
Formatera Bulk
Tipsstil Universell
Förpackning Påsad (1000 Pk.)
Produkttyp Pipettspetsar
Färgkod Gult
Disponibel Begränsad användning
För användning med (utrustning) Universell passform
Graderad Ja
Material Polypropen
Examen 20, 100μ L