Läs mer
BRAND™ Pipetttips, 2 - 200μ L, PP
Produktkod. p-4709729 Handla allt Brand Produkter
Förpackning:
Förpackad (10 000 pk.)
Förpackad (1000 pk.)
Spetspåfyllning (10 x 96 spetsar)
Tip-Stack (10 x 96 Tips)
Tipsbox (5 x 96 tips)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 480
Paket med 960
Produktkod. 15154887
Brand: BRAND™ 732008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Renrumskvalitet för kontamineringsfria analyser. Perfekt passform för Transferpette™ mikropipett och många andra pipetter. Spetssystemet för alla behov.
Pipettspetsar och filterspetsar från BRAND erbjuda pålitlig kvalitet för exakta och krävande analyser. Råvarorna är fria från DiHEMDA och Oleamid. Spetsar tillverkas hos BRAND under övervakade renrumsförhållanden och förpackas automatiskt. Inga avskiljningsmedel eller urtagningshjälpmedel används. BRAND erbjuder pipettspetsar för volymer från 0,1μ l till 10 ml och filterspetsar för volymer från 0,1μ l till 1250μ l. De är testade för BRAND pipetter och många pipetter från andra tillverkare.
  • BRAND pipettspetsar och filterspetsar samt motsvarande tipboxar är autoklaverbara vid 121° C (2 bar) enl. DIN EN 285.
  • Sterila spetsar tillverkas under certifierade BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseras med betastrålning enl ISO 11 137 och AAMI Riktlinjer.
  • Artiklarna finns i följande kvalitetsnivåer: Certifierad Life Science Quality och BIO-CERT™ Vätskehanteringskvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 2 till 200μ L
Filtrerade Non-filtered
Sterilitet Icke-steril
Färg Gult
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
Formatera Bulk
Tipsstil Universell
Förpackning Förpackad (1000 pk.)
Produkttyp Pipette Tips
Färgkod Gult
Disponibel Limited-use
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja
Material Polypropen
Examen 20, 100μ L