Läs mer
BRAND™ Pipettspetsar, 50 till 1000 μl
Produktkod. 15104897 Handla allt Brand Produkter
Change view
Förpackning:
Bulk, 2 x 500
Bulk, 500
TipBox
TipRack
TipStack, 2 x 5 ställ med 96 stycken
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 480
Paket med 500
Paket med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Förpackningsstorlek
15104897 Bulk, 2 x 500 Paket med 1000
15134917 TipBox Paket med 480
15124907 TipRack Paket med 960
15134927 TipStack, 2 x 5 ställ med 96 stycken Paket med 960
15164897 Bulk, 500 Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15104897 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 732012
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Utformad för högkvalitativa mikropipetter och lämplig för olika tillämpningar. BRAND™ 50 till 1000 μl pipettertoppar säkerställer precis och effektiv pipettering. Tips är renrumsproducerade, fria från föroreningar och miljövänliga.
  • Konstruerad för att passa Transferpette™ linjen av mikropipetter
  • Kompatibilitet testad med andra mikropipetterar från olika tillverkare
  • Tillverkad och förpackad under certifierade renrumsförhållanden enligt ISO 14644-1, klass 7 och 8
  • Tillverkad av högkvalitativa, rena råvaror, fri från DiHEMDA och oleamid
  • Ingen användning av formfrigörande medel som stearat och erukamid i produktionsprocessen
  • Palletiserade BIO-CERT™ kvalitetstips är garanterade fria från DNA, DNas, RNas ATP och endotoxiner
  • Tunnväggig för hög genomskinlighet, lätt utkastning och låg avfallshantering
  • Examen vid 250, 500 och 1000 μl för snabba volymkontroller
  • Finns antingen i bulkförpackning eller i bekväma, ekologiska rack-and-stack-format
  • Bulktipparna är blå och placerades i genomskinliga, återförslutningsbara påsar
  • Rackade toppar är färglösa och placeras i blå toppbrickor
  • TipBoxes är gjorda av 100 % PP och är helt återvinningsbara
  • TipRack-påfyllningssystemet minskar avfallet med mer än 20 % jämfört med TipBox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 till 1 000μ l
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Blått
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 7 cm
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
För användning med (applikation) För rutinmässig laboratorie- och forskningspipettering
Formatera Bulk
Tipsstil Universell
Förpackning Bulk, 2 x 500
Produkttyp Pipettspetsar
Disponibel Begränsad användning
För användning med (utrustning) Universell passform
Graderad Ja
Material Polypropen
Examen 250, 500, 1000μ L