Läs mer
BRAND™ Pipetttips, 50 - 1000μ L, PP
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15124907 Handla allt Brand Produkter
Change view
Förpackning:
Bulk, 10 x 500
Bulk, 2 x 500
Kartong, 5 x 96
Refill, 10 x 96
TipStack, 2 x 5 rack med 96 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 480
Paket med 500
Paket med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning unitSize
15124907 Refill, 10 x 96 Paket med 960
15134917 Kartong, 5 x 96 Paket med 480
15134927 TipStack, 2 x 5 rack med 96 st Paket med 960
15164897 Bulk, 10 x 500 Paket med 500
15104897 Bulk, 2 x 500 Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15124907 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 732112
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Renrumskvalitet för kontamineringsfria analyser. Perfekt passform för Transferpette™ mikropipetter och många andra pipetter. Tippsystemet för alla behov.
Pipettspetsar och filterspetsar från BRAND erbjuda pålitlig kvalitet för exakta och krävande analyser. Råvarorna är fria från DiHEMDA och Oleamid. Spetsar tillverkas hos BRAND under övervakade renrumsförhållanden och förpackas automatiskt. Inga avskiljningsmedel eller urtagningshjälpmedel används. BRAND erbjuder pipettspetsar för volymer från 0,1μ l till 10 ml och filterspetsar för volymer från 0,1μ l till 1250μ l. De är testade för BRAND pipetter och många pipetter från andra tillverkare.
  • BRAND pipettspetsar och filterspetsar samt motsvarande tipboxar är autoklaverbara vid 121° C (2 bar) enl. DIN EN 285.
  • Sterila spetsar tillverkas under certifierade BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseras med betastrålning enl ISO 11 137 och AAMI Riktlinjer.
  • Artiklarna finns i följande kvalitetsnivåer: Certifierad Life Science Quality och BIO-CERT™ Vätskehanteringskvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 till 1 000μ l
Filtrerade Non-filtered
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoclavable
Längd (metrisk) 7 cm
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
För användning med (applikation) För rutinmässig laboratorie- och forskningspipettering
Formatera Påfyllning
Tipsstil Universell
Förpackning Refill, 10 x 96
Produkttyp Pipette Tips
Disponibel Limited-use
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja
Material Polypropen
Examen 250, 500, 1000μ L