Läs mer
BRAND™ Pipettspetsar, 50 till 1000 μl
Produktkod. 15164897 Handla allt Brand Produkter
Change view
Förpackning:
Bulk, 2 x 500
Bulk, 500
TipBox
TipRack
TipStack, 2 x 5 ställ med 96 stycken
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 480
Paket med 500
Paket med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Förpackningsstorlek
15164897 Bulk, 500 Paket med 500
15134917 TipBox Paket med 480
15124907 TipRack Paket med 960
15134927 TipStack, 2 x 5 ställ med 96 stycken Paket med 960
15104897 Bulk, 2 x 500 Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15164897 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 732032
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Utformad för högkvalitativa mikropipetter och lämplig för olika tillämpningar. BRAND™ 50 till 1000 μl pipettertoppar säkerställer precis och effektiv pipettering. Tips är renrumsproducerade, fria från föroreningar och miljövänliga.
  • Konstruerad för att passa Transferpette™ linjen av mikropipetter
  • Kompatibilitet testad med andra mikropipetterar från olika tillverkare
  • Tillverkad och förpackad under certifierade renrumsförhållanden enligt ISO 14644-1, klass 7 och 8
  • Tillverkad av högkvalitativa, rena råvaror, fri från DiHEMDA och oleamid
  • Ingen användning av formfrigörande medel som stearat och erukamid i produktionsprocessen
  • Palletiserade BIO-CERT™ kvalitetstips är garanterade fria från DNA, DNas, RNas ATP och endotoxiner
  • Tunnväggig för hög genomskinlighet, lätt utkastning och låg avfallshantering
  • Examen vid 250, 500 och 1000 μl för snabba volymkontroller
  • Finns antingen i bulkförpackning eller i bekväma, ekologiska rack-and-stack-format
  • Bulktipparna är blå och placerades i genomskinliga, återförslutningsbara påsar
  • Rackade toppar är färglösa och placeras i blå toppbrickor
  • TipBoxes är gjorda av 100 % PP och är helt återvinningsbara
  • TipRack-påfyllningssystemet minskar avfallet med mer än 20 % jämfört med TipBox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 till 1 000μ l
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Blått
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 7 cm
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
För användning med (applikation) För rutinmässig laboratorie- och forskningspipettering
Formatera Bulk
Tipsstil Universell
Förpackning Bulk, 500
Produkttyp Pipettspetsar
Disponibel Begränsad användning
För användning med (utrustning) Universell passform
Graderad Ja
Material Polypropen
Examen 250, 500, 1000μ L