Läs mer
Integra Biosciences™ PipetBoy Pro Pipettors
Produktkod. 10219874
Change view
Färg:
Rosa
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10219874 Rosa Varje
11701258 Vitt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10219874 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 156401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8460.00 SEK
    6920.28 SEK / Paket med 1
    Save 1539.72 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Använd denna pipettkontroll för exakt och effektiv serologisk pipettering. Integra Biovetenskap™ PipetBoy™ Pro Pipettors har integrerad LED som ger en optimal belysning av området runt pipetten för noggrann pipettering och förhindrar ansträngning av ögonen.
  • Förskjut vätskan noggrant i pipetten genom att applicera variabelt fingertryck på pipettavtryckarna
  • Lätt som en fjäder, 190 gram
  • Fem färger tillgängliga
  • Hastigheten kan ställas in kontinuerligt via tumhjulet
  • Röd lysdiod indikerar när batteriet behöver laddas
  • Ergonomisk design som följer rekommendationerna för handform ergonomi
Specifikationer
Kompatibla tips 1 till 100 ml glas- och plastpipett
Färg Rosa
Utmatningshastighet 12 ml/sek
Modell PIPETBOY proffs
Typ Pipett
Vikt (metrisk) 190 g