Läs mer
Integra Biosciences™ PipetBoy Pro Pipettors
Beskrivning
- Förskjut vätskan noggrant i pipetten genom att applicera variabelt fingertryck på pipettavtryckarna
- Lätt som en fjäder, 190 gram
- Fem färger tillgängliga
- Hastigheten kan ställas in kontinuerligt via tumhjulet
- Röd lysdiod indikerar när batteriet behöver laddas
- Ergonomisk design som följer rekommendationerna för handform ergonomi
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | 1 till 100 ml glas- och plastpipett |
| Färg | Vitt |
| Utmatningshastighet | 12 ml/sek |
| Modell | PIPETBOY proffs |
| Typ | Pipett |
| Vikt (metrisk) | 190 g |