Beskrivning
- Enkel att använda och kräver inga verktyg
- Designad för att minska pipetteringströttheten
- Grepp för att stödja daglig pipettering
- Hjälper till att minska risken för belastningsskador
- Autoklaverbar vid 121 °C (252 °F), 1 atm i 20 min.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 3x Blue Comfort handle, 1 sheet of 12 Comfort handle stickers, 1 leaflet |
| Färg | Blå |
| För användning med | Pipetter |
| Material | Polypropen |
| Typ | Hantera |
| För användning med (utrustning) | PIPETMAN Classic, Neo, G och Neo Multichannel pipetter |
| Inkluderar | 3x Blue Comfort handle, 1 sheet of 12 Comfort handle stickers, 1 leaflet |
| Förpackningstyp | Låda |
| Kvantitet | 3/förp. |
| Mått (L x B x H) | 27.7 X 69.8 X 99.05 mm |
| Visa mer |