Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ Komfortpipetthandtag
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-5587748 Handla allt Gilson Produkter
Kvantitet:
3/förp.
50/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 50
Produktkod. 15394867
Brand: Gilson™ F161486
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med PIPETMAN Classic, Neo, G och Neo flerkanalspipetter
  • Enkel att använda och kräver inga verktyg
  • Designad för att minska pipetteringströttheten
  • Grepp för att stödja daglig pipettering
  • Hjälper till att minska risken för belastningsskador
  • Autoklaverbar vid 121 °C (252 °F), 1 atm i 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 3x Blue Comfort handle, 1 sheet of 12 Comfort handle stickers, 1 leaflet
Färg Blå
För användning med Pipetter
Material Polypropen
Typ Hantera
För användning med (utrustning) PIPETMAN Classic, Neo, G och Neo Multichannel pipetter
Inkluderar 3x Blue Comfort handle, 1 sheet of 12 Comfort handle stickers, 1 leaflet
Förpackningstyp Låda
Kvantitet 3/förp.
Mått (L x B x H) 27.7 X 69.8 X 99.05 mm
Längd (engelska) 1.1 in
Längd (metrisk) 27.7 mm
Bredd (engelska) 2.7 in
Bredd (metrisk) 69.8 mm
Höjd (engelska) 3.9 in
Höjd (metrisk) 99.05 mm
Diameter (engelska) Yttre 1/16 tum.
Vikt (engelska) 7.72 lb