Läs mer
Gilson™ PIPETMAN G 4-pipettsats
Produktkod. 15664077 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2, 100 till 1 000, 2 till 20, 20 till 200μ l
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15664077 0,2 till 2, 100 till 1 000, 2 till 20, 20 till 200μ l 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15664077 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F167360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15400.00 SEK
    13623.92 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1776.08 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
PIPETMAN G bygger in en ny nivå av komfort i Gilson™ pipettsortiment med en omdesignad kolv som avsevärt minskar kraften som behövs för att aspirera och dispensera vätskor, en fördel under långa pipetteringssessioner som hjälper till att lindra vanliga handpåkänningar.
  • Innehåller: 4 PIPETMAN G-pipetter (P2G, P20G, P200G och P1 000G), 3 rack av certifierad kvalitet PIPETMAN DIAMOND Spetsar (D10 l, D200 och D1 000), 4 ENKEl™ pipetthållare och 1 Gilson guide för Pipetting
  • Behåller den pålitliga hållbarheten, noggrannheten och tillförlitligheten hos PIPETMAN klassic
  • Kräver några av de lägsta pipeteringskrafterna för att fungera (3 neweton i genomsnitt)
  • Livstidsgaranti
  • Typ manuell luftförträngning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Modell Pipetman G
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman™ G
Typ Pipettsats för manuell luftförskjutning
Volym (metrisk) 0,2 till 2, 100 till 1 000, 2 till 20, 20 till 200μ l