Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ G
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16323186 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
Antal kanaler:
8
12
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Antal kanaler unitSize
16323186 1 till 10μ l 12 -
16313186 1 till 10μ l 8 -
16333186 2 till 20μ l 8 Varje
16343186 2 till 20μ l 12 -
16353186 20 till 200μ l 8 Varje
16363186 20 till 200μ l 12 -
16373186 30 till 300μ l 8 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16323186 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F144069
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PIPETMAN™ G erbjuder en låg pipetteringskraft och timmar av komfort tack vare ett omdesignat kolvmontagesystem.
  • Med ett omdesignat kolvmonteringssystem och högkvalitativt kolvfett, PIPETMAN™ G erbjuder timmar av bekväm pipettering
  • PIPETMAN™ G förlitar sig på den legendariska noggrannheten, precisionen och tillförlitligheten hos PIPETMAN™ med förbättrad pipetteringskomfort
  • Tillverkad av PVDF och rostfritt stål
  • Erbjuder premium hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Röd
Material Metallutkastare
Modell P12x10G
Antal kanaler 12
Produktlinje Pipetman™ G
Typ Manuell luftförskjutning
Volym (metrisk) 1 till 10μ l
Garanti 3 år
Längd (engelska) 6,02 tum
Bredd (engelska) 12,87 tum
Höjd (engelska) 1,5 tum